Principaux documents
SY3H6E40F021
Synthonix Corporation
7-bromopyrazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
100 MG
379,67 €
250 MG
636,87 €
500 MG
1 065,53 €
Réf. du fournisseur: B20129-100MG
379,67 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
100 MG
379,67 €
250 MG
636,87 €
500 MG
1 065,53 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.05
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: B20129-100MG
379,67 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
7-bromopyrazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C7H6BrN3/c8-6-3-1-2-5-4-7(9)10-11(5)6/h1-4H,(H2,9,10)
Clé InChI
CEDAWEFIYCHMTI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/20129.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/20129.html