Principaux documents
SY3H6E40F010
Synthonix Corporation
tert-butyl N-{4-hydroxybicyclo[2.2.2]octan-1-yl}carbamate
100 MG
342,93 €
250 MG
563,39 €
500 MG
808,34 €
Réf. du fournisseur: B18035-100MG
342,93 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
342,93 €
250 MG
563,39 €
500 MG
808,34 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.33
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: B18035-100MG
342,93 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl (4-hydroxybicyclo[2.2.2]octan-1-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C13H23NO3/c1-11(2,3)17-10(15)14-12-4-7-13(16,8-5-12)9-6-12/h16H,4-9H2,1-3H3,(H,14,15)
Clé InChI
MSWXCWNGGPGPDD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/18035.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/18035.html