Principaux documents
SY3H6E40EF1F
Synthonix Corporation
(2R,3R,4S,5R)-2-(6-Amino-8-bromo-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
10 G
85,73 €
25 G
97,98 €
Réf. du fournisseur: A68654-10G
85,73 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
10 G
85,73 €
25 G
97,98 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
346.14
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: A68654-10G
85,73 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-8-bromo-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
Inchi Code
1S/C10H12BrN5O4/c11-10-15-4-7(12)13-2-14-8(4)16(10)9-6(19)5(18)3(1-17)20-9/h2-3,5-6,9,17-19H,1H2,(H2,12,13,14)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
Clé InChI
VJUPMOPLUQHMLE-UUOKFMHZSA-N
Température de stockage
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/68654.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/68654.html