Principaux documents
SY3H6E40EE10
Synthonix Corporation
(4-(2-(Azepan-1-yl)ethoxy)phenyl)methanol hydrochloride
100 MG
350,28 €
250 MG
416,42 €
Réf. du fournisseur: A66725-100MG
350,28 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
350,28 €
250 MG
416,42 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.81
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: A66725-100MG
350,28 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(4-(2-(azepan-1-yl)ethoxy)phenyl)methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H23NO2.ClH/c17-13-14-5-7-15(8-6-14)18-12-11-16-9-3-1-2-4-10-16;/h5-8,17H,1-4,9-13H2;1H
Clé InChI
JSYLWPOYCPGSBJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/66725.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/66725.html