SY3H6E40EC52
Synthonix Corporation
4-Amino-2-(methylthio)thiazole-5-carbonitrile
Réf. du fournisseur: A62622-250MG
41,64 €
About This Item
Réf. du fournisseur: A62622-250MG
41,64 €
Iupac Name
4-amino-2-(methylsulfanyl)-1,3-thiazole-5-carbonitrile
Inchi Code
1S/C5H5N3S2/c1-9-5-8-4(7)3(2-6)10-5/h7H2,1H3
Clé InChI
USUFPYSYQQCDED-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/62622.html