Principaux documents
SY3H5815FB0E
Synthonix Corporation
5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.09
Numéro MDL:
Iupac Name
5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H3F3N2O2/c6-5(7,8)3-2(4(11)12)1-9-10-3/h1H,(H,9,10)(H,11,12)
Clé InChI
VHKMTORCXXPIFI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
solid
Product Link
https://synthonix.com/24178.html
Pictogrammes
Skull and crossbonesExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://synthonix.com/24178.html