SY3H5815FAB6
Synthonix Corporation
3-Isopropylphenylboronic acid
Réf. du fournisseur: P3940-250MG
26,94 €
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
About This Item
Réf. du fournisseur: P3940-250MG
26,94 €
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
3-isopropylphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H13BO2/c1-7(2)8-4-3-5-9(6-8)10(11)12/h3-7,11-12H,1-2H3
Clé InChI
QSWLFBMVIGQONC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/3940.html