SY3H5815F8B2
Synthonix Corporation
2-Fluoro-1,4-diiodobenzene
Réf. du fournisseur: F3631-250MG
24,50 €
About This Item
Réf. du fournisseur: F3631-250MG
24,50 €
Iupac Name
2-fluoro-1,4-diiodobenzene
Inchi Code
1S/C6H3FI2/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3H
Clé InChI
IQTKOCIDYDYDSB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/3631.html