Principaux documents
SY3H5815F84B
Synthonix Corporation
Ethyl 1H-indazole-3-carboxylate
100 MG
18,37 €
250 MG
44,09 €
1 G
48,99 €
Réf. du fournisseur: E9329-100MG
18,37 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
18,37 €
250 MG
44,09 €
1 G
48,99 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.2
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: E9329-100MG
18,37 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 1H-indazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-2-14-10(13)9-7-5-3-4-6-8(7)11-12-9/h3-6H,2H2,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
YLKPTYMNELPKOL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/9329.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/9329.html