SY3H5815F829
Synthonix Corporation
4-Ethoxycarbonyl-2-nitrophenylboronic acid
Réf. du fournisseur: E2998-250MG
22,05 €
About This Item
Réf. du fournisseur: E2998-250MG
22,05 €
Iupac Name
4-(ethoxycarbonyl)-2-nitrophenylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H10BNO6/c1-2-17-9(12)6-3-4-7(10(13)14)8(5-6)11(15)16/h3-5,13-14H,2H2,1H3
Clé InChI
GCDAYMSNTGTFDC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/2998.html