Principaux documents
SY3H5815F714
Synthonix Corporation
6-Chloroisoquinoline
100 MG
18,37 €
250 MG
24,50 €
1 G
30,62 €
Réf. du fournisseur: C9357-100MG
18,37 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
18,37 €
250 MG
24,50 €
1 G
30,62 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.61
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: C9357-100MG
18,37 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
6-chloroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H6ClN/c10-9-2-1-8-6-11-4-3-7(8)5-9/h1-6H
Clé InChI
NCJNOOHAQSFEJN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow to Brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/9357.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/9357.html