Principaux documents
SY3H5815F592
Synthonix Corporation
5-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-amine
250 MG
23,27 €
1 G
24,50 €
5 G
48,99 €
Réf. du fournisseur: B26642-250MG
23,27 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
23,27 €
1 G
24,50 €
5 G
48,99 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: B26642-250MG
23,27 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
5-bromo-4-(trifluoromethyl)-2-pyrimidinylamine
Inchi Code
1S/C5H3BrF3N3/c6-2-1-11-4(10)12-3(2)5(7,8)9/h1H,(H2,10,11,12)
Clé InChI
FAMGPURZLOTOKD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light-yellow to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/26642.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/26642.html