Principaux documents
SY3H5815F580
Synthonix Corporation
5-Bromo-2-chloroisonicotinic acid
1 G
25,72 €
5 G
36,74 €
10 G
48,99 €
Réf. du fournisseur: B26174-1G
25,72 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
1 G
25,72 €
5 G
36,74 €
10 G
48,99 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.45
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: B26174-1G
25,72 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
5-bromo-2-chloroisonicotinic acid
Inchi Code
1S/C6H3BrClNO2/c7-4-2-9-5(8)1-3(4)6(10)11/h1-2H,(H,10,11)
Clé InChI
YRPRNBZLQPBYDS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
https://synthonix.com/26174.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/26174.html