SY3H5815F552
Synthonix Corporation
5-Bromo-3-fluoropyridin-2-amine
Réf. du fournisseur: B25193-250MG
78,37 €
About This Item
Réf. du fournisseur: B25193-250MG
78,37 €
Iupac Name
5-bromo-3-fluoro-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C5H4BrFN2/c6-3-1-4(7)5(8)9-2-3/h1-2H,(H2,8,9)
Clé InChI
QLXASFJHUCKEHU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/25193.html