Principaux documents
SY3H5815F52A
Synthonix Corporation
4-(Bromomethyl)benzaldehyde
250 MG
18,37 €
1 G
24,50 €
5 G
73,49 €
Réf. du fournisseur: B24021-250MG
18,37 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
18,37 €
1 G
24,50 €
5 G
73,49 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.05
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: B24021-250MG
18,37 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(bromomethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H7BrO/c9-5-7-1-3-8(6-10)4-2-7/h1-4,6H,5H2
Clé InChI
XYPVBKDHERGKJG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/24021.html
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://synthonix.com/24021.html