Principaux documents
SY3H580D8A6F
Synthonix Corporation
trans-2-(difluoromethyl)cyclopropanecarboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.1
Numéro MDL:
Iupac Name
(1R,2R)-2-(difluoromethyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H6F2O2/c6-4(7)2-1-3(2)5(8)9/h2-4H,1H2,(H,8,9)/t2-,3-/m1/s1
Clé InChI
AQPYFAYLGMEWCD-PWNYCUMCSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/60171.html
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/60171.html