Principaux documents
SY3H580D8A5A
Synthonix Corporation
3-(difluoromethyl)oxetane-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.1
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(difluoromethyl)oxetane-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H6F2O3/c6-3(7)5(4(8)9)1-10-2-5/h3H,1-2H2,(H,8,9)
Clé InChI
YUTDROUNLNBTML-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/59871.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/59871.html