Principaux documents
SY3H580D8A41
Synthonix Corporation
2,2-Difluoro-7-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
1 G
355,18 €
5 G
1 175,76 €
10 G
2 118,82 €
Réf. du fournisseur: D0767-1G
355,18 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
355,18 €
5 G
1 175,76 €
10 G
2 118,82 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.66
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: D0767-1G
355,18 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2,2-difluoro-7-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13F2N.ClH/c9-8(10)5-7(6-8)1-3-11-4-2-7;/h11H,1-6H2;1H
Clé InChI
MJTKXDXLNGAXAF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/0767.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/0767.html