Principaux documents
SY3H3D682531
Synthonix Corporation
2,4,6-Trichlorophenyl Formate
1 G
25,72 €
5 G
36,74 €
10 G
48,99 €
Réf. du fournisseur: T44210-1G
25,72 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
25,72 €
5 G
36,74 €
10 G
48,99 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.46
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: T44210-1G
25,72 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2,4,6-trichlorophenyl formate
Inchi Code
1S/C7H3Cl3O2/c8-4-1-5(9)7(12-3-11)6(10)2-4/h1-3H
Clé InChI
YSUDXADDVAYVNS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Almost white
Product Link
https://synthonix.com/44210.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/44210.html