Principaux documents
SY3H3D682468
Synthonix Corporation
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.67
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H9ClN2O2S/c1-4-6(12(7,10)11)5(2)9(3)8-4/h1-3H3
Clé InChI
QLSAMUCENQZGHN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/43327.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43327.html