Principaux documents
SY3H3D682441
Synthonix Corporation
2,3,5-Tribromo-4-methylpyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
329.82
Numéro MDL:
Iupac Name
2,3,5-tribromo-4-methylpyridine
Inchi Code
1S/C6H4Br3N/c1-3-4(7)2-10-6(9)5(3)8/h2H,1H3
Clé InChI
ZVQAJINJCRPCNA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/42192.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/42192.html