Principaux documents
SY3H3D682213
Synthonix Corporation
4,4'-(Propane-1,3-diylbis(oxy))dibenzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.31
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-[3-(4-formylphenoxy)propoxy]benzaldehyde
Inchi Code
1S/C17H16O4/c18-12-14-2-6-16(7-3-14)20-10-1-11-21-17-8-4-15(13-19)5-9-17/h2-9,12-13H,1,10-11H2
Clé InChI
HRZNTEQVUNFFHD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/58943.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/58943.html