Principaux documents
SY3H3D681C24
Synthonix Corporation
Isopropyl 3-aminobenzoate
1 G
29,39 €
5 G
36,74 €
10 G
48,99 €
Réf. du fournisseur: P52939-1G
29,39 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
1 G
29,39 €
5 G
36,74 €
10 G
48,99 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.22
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: P52939-1G
29,39 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
isopropyl 3-aminobenzoate
Inchi Code
1S/C10H13NO2/c1-7(2)13-10(12)8-4-3-5-9(11)6-8/h3-7H,11H2,1-2H3
Clé InChI
OLNWTCOHKOKNJU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/52939.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/52939.html