Principaux documents
SY3H3D681901
Synthonix Corporation
3-(Pyrrolidin-1-yl)propan-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.22
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(1-pyrrolidinyl)propylamine
Inchi Code
1S/C7H16N2/c8-4-3-7-9-5-1-2-6-9/h1-8H2
Clé InChI
VPBWZBGZWHDNKL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/43942.html
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43942.html