SY3H3D6810E2
Synthonix Corporation
N-(5-Methoxy-2-phenoxyphenyl)methanesulfonamide
Réf. du fournisseur: M57685-100MG
36,74 €
About This Item
Réf. du fournisseur: M57685-100MG
36,74 €
Iupac Name
N-(5-methoxy-2-phenoxyphenyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C14H15NO4S/c1-18-12-8-9-14(13(10-12)15-20(2,16)17)19-11-6-4-3-5-7-11/h3-10,15H,1-2H3
Clé InChI
HKQJXMJGWKDFTA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/57685.html