Principaux documents
SY3H3D681003
Synthonix Corporation
N-Methyl-1-(naphthalen-1-yl)methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.24
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
N-methyl(1-naphthyl)methanamine
Inchi Code
1S/C12H13N/c1-13-9-11-7-4-6-10-5-2-3-8-12(10)11/h2-8,13H,9H2,1H3
Clé InChI
MQRIUFVBEVFILS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Clear liquid / Colour: Very pale yellow - Yellow - Red
Product Link
https://synthonix.com/55783.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/55783.html