Principaux documents
SY3H3D680611
Synthonix Corporation
Methyl 2-(benzylamino)acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.22
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl (benzylamino)acetate
Inchi Code
1S/C10H13NO2/c1-13-10(12)8-11-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,11H,7-8H2,1H3
Clé InChI
UAWVZBDVSNLPDT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
0.98
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to light yellow liquid
Product Link
https://synthonix.com/52944.html
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/52944.html