Principaux documents
SY3H3D6805B6
Synthonix Corporation
Methyl 3-acetyl-4-aminobenzoate
250 MG
157,98 €
1 G
231,47 €
5 G
831,59 €
Réf. du fournisseur: M52587-250MG
157,98 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
157,98 €
1 G
231,47 €
5 G
831,59 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.2
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: M52587-250MG
157,98 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 3-acetyl-4-aminobenzoate
Inchi Code
1S/C10H11NO3/c1-6(12)8-5-7(10(13)14-2)3-4-9(8)11/h3-5H,11H2,1-2H3
Clé InChI
UWOWQJXAUBYDTF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/52587.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/52587.html