Principaux documents
SY3H3D680492
Synthonix Corporation
Methyl 2-(4-bromo-2-nitrophenyl)acetate
250 MG
41,64 €
1 G
48,99 €
5 G
134,72 €
Réf. du fournisseur: M51490-250MG
41,64 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
41,64 €
1 G
48,99 €
5 G
134,72 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
274.07
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: M51490-250MG
41,64 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl (4-bromo-2-nitrophenyl)acetate
Inchi Code
1S/C9H8BrNO4/c1-15-9(12)4-6-2-3-7(10)5-8(6)11(13)14/h2-3,5H,4H2,1H3
Clé InChI
KHXUTOLCCFWPDH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/51490.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/51490.html