SY3H3D680325
Synthonix Corporation
Methyl 6-(aminomethyl)picolinate hydrochloride
Réf. du fournisseur: M49499-100MG
48,99 €
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
About This Item
Réf. du fournisseur: M49499-100MG
48,99 €
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
methyl 6-(aminomethyl)-2-pyridinecarboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10N2O2.ClH/c1-12-8(11)7-4-2-3-6(5-9)10-7;/h2-4H,5,9H2,1H3;1H
Clé InChI
QIDKZVAMKNKDAM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/49499.html