Principaux documents
SY3H3D6802BE
Synthonix Corporation
Methyl 2-amino-6-fluorobenzoate
250 MG
26,94 €
1 G
36,74 €
5 G
42,87 €
Réf. du fournisseur: M48965-250MG
26,94 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
250 MG
26,94 €
1 G
36,74 €
5 G
42,87 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.16
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: M48965-250MG
26,94 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
methyl 2-amino-6-fluorobenzoate
Inchi Code
1S/C8H8FNO2/c1-12-8(11)7-5(9)3-2-4-6(7)10/h2-4H,10H2,1H3
Clé InChI
VKJYAPKCOSGXAD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/48965.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/48965.html