Principaux documents
SY3H3D6802BB
Synthonix Corporation
Methyl 2-amino-6-chlorobenzoate hydrochloride
250 MG
20,82 €
1 G
26,94 €
5 G
48,99 €
Réf. du fournisseur: M48961-250MG
20,82 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
20,82 €
1 G
26,94 €
5 G
48,99 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.07
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: M48961-250MG
20,82 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 2-amino-6-chlorobenzoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H8ClNO2.ClH/c1-12-8(11)7-5(9)3-2-4-6(7)10;/h2-4H,10H2,1H3;1H
Clé InChI
BETFGLGULASHNN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/48961.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/48961.html