Principaux documents
SY3H3D67FE7A
Synthonix Corporation
Methyl 3-chloro-4-hydroxybenzoate
250 MG
24,50 €
1 G
30,62 €
5 G
36,74 €
Réf. du fournisseur: M48662-250MG
24,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
250 MG
24,50 €
1 G
30,62 €
5 G
36,74 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.59
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: M48662-250MG
24,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
methyl 3-chloro-4-hydroxybenzoate
Inchi Code
1S/C8H7ClO3/c1-12-8(11)5-2-3-7(10)6(9)4-5/h2-4,10H,1H3
Clé InChI
ZSBIMTDWIGWJPW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow to Brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/48662.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/48662.html