Principaux documents
SY3H3D67FE0B
Synthonix Corporation
Methyl 2-chloro-6-fluorobenzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.59
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 2-chloro-6-fluorobenzoate
Inchi Code
1S/C8H6ClFO2/c1-12-8(11)7-5(9)3-2-4-6(7)10/h2-4H,1H3
Clé InChI
CGOPETUZNLPTSU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to White to Yellow Solid or Liquid
Product Link
https://synthonix.com/48164.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/48164.html