Principaux documents
SY3H3D67FDFB
Synthonix Corporation
Methyl 2-bromo-6-chlorobenzoate
250 MG
19,60 €
1 G
26,94 €
5 G
61,24 €
Réf. du fournisseur: M48122-250MG
19,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
19,60 €
1 G
26,94 €
5 G
61,24 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.49
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: M48122-250MG
19,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 2-bromo-6-chlorobenzoate
Inchi Code
1S/C8H6BrClO2/c1-12-8(11)7-5(9)3-2-4-6(7)10/h2-4H,1H3
Clé InChI
XSNZTSBNXMQBRI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light yellow to brown powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/48122.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/48122.html