Principaux documents
SY3H3D67FCD9
Synthonix Corporation
1-(6-Methylpyrimidin-4-yl)ethanone
100 MG
24,50 €
250 MG
30,62 €
1 G
85,73 €
Réf. du fournisseur: M45984-100MG
24,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
24,50 €
250 MG
30,62 €
1 G
85,73 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.15
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: M45984-100MG
24,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(6-methyl-4-pyrimidinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C7H8N2O/c1-5-3-7(6(2)10)9-4-8-5/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
HGCKALAOPJUYBA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
0.98
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light brown to brown powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/45984.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/45984.html