Principaux documents
SY3H3D67FCC2
Synthonix Corporation
Methyl 5-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
250 MG
36,74 €
1 G
48,99 €
5 G
171,47 €
Réf. du fournisseur: M45846-250MG
36,74 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
250 MG
36,74 €
1 G
48,99 €
5 G
171,47 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.14
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: M45846-250MG
36,74 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
methyl 5-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H7NO3/c1-11-7(10)6-3-2-5(4-9)8-6/h2-4,8H,1H3
Clé InChI
PRCYHYGREGWAAN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Orange Solid
Product Link
https://synthonix.com/45846.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/45846.html