Principaux documents
SY3H3D67FBA6
Synthonix Corporation
5-Methoxy-2-(methylthio)pyrimidin-4-ol
250 MG
24,50 €
1 G
48,99 €
5 G
208,21 €
Réf. du fournisseur: M43239-250MG
24,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
24,50 €
1 G
48,99 €
5 G
208,21 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.21
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: M43239-250MG
24,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
5-methoxy-2-(methylsulfanyl)-4-pyrimidinol
Inchi Code
1S/C6H8N2O2S/c1-10-4-3-7-6(11-2)8-5(4)9/h3H,1-2H3,(H,7,8,9)
Clé InChI
PCFMDDLVLHIRNK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/43239.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43239.html