Principaux documents
SY3H3D67FB48
Synthonix Corporation
Methyl 5-bromofuran-2-carboxylate
1 G
18,37 €
5 G
24,50 €
10 G
30,62 €
Réf. du fournisseur: M42716-1G
18,37 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
18,37 €
5 G
24,50 €
10 G
30,62 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.01
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: M42716-1G
18,37 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 5-bromo-2-furoate
Inchi Code
1S/C6H5BrO3/c1-9-6(8)4-2-3-5(7)10-4/h2-3H,1H3
Clé InChI
FBPIDMAELBIRLE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Very pale yellow - Yellow
Product Link
https://synthonix.com/42716.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/42716.html