Principaux documents
SY3H3D67F681
Synthonix Corporation
Methyl 2-formamidoacetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
117.1
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl (formylamino)acetate
Inchi Code
1S/C4H7NO3/c1-8-4(7)2-5-3-6/h3H,2H2,1H3,(H,5,6)
Clé InChI
FTMKOMANDDIUSM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colourless to yellow liquid or solid
Product Link
https://synthonix.com/40228.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/40228.html