Principaux documents
SY3H3D67F5F5
Synthonix Corporation
N-Methylmethane sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
109.15
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
N-methylmethanesulfonamide
Inchi Code
1S/C2H7NO2S/c1-3-6(2,4)5/h3H,1-2H3
Clé InChI
UHNHTTIUNATJKL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/39134.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/39134.html