Principaux documents
SY3H3D67F4EF
Synthonix Corporation
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)phenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.01
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-iodo-4-(trifluoromethyl)phenol
Inchi Code
1S/C7H4F3IO/c8-7(9,10)4-1-2-6(12)5(11)3-4/h1-3,12H
Clé InChI
MRDCXUYQUSFQKF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid or solid
Product Link
https://synthonix.com/44678.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44678.html