Principaux documents
SY3H3D67F496
Synthonix Corporation
4-Iodo-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
250 MG
13,47 €
1 G
20,82 €
5 G
48,99 €
Réf. du fournisseur: K40861-250MG
13,47 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
13,47 €
1 G
20,82 €
5 G
48,99 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: K40861-250MG
13,47 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-iodo-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C5H4INO/c6-4-1-5(3-8)7-2-4/h1-3,7H
Clé InChI
AEYJSULNKPFTAP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/40861.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/40861.html