Principaux documents
SY3H3D67F45F
Synthonix Corporation
4-(trans-4-Heptylcyclohexyl)benzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.46
Numéro MDL:
Iupac Name
4-((1s,4r)-4-heptylcyclohexyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C20H29N/c1-2-3-4-5-6-7-17-8-12-19(13-9-17)20-14-10-18(16-21)11-15-20/h10-11,14-15,17,19H,2-9,12-13H2,1H3/t17-,19-
Clé InChI
NSGMZTNTQKRAFA-UAPYVXQJSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to off-white solid
Product Link
https://synthonix.com/59589.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/59589.html