Principaux documents
SY3H3D67E708
Synthonix Corporation
4-Hydroxy-2-methylpyrimidine-5-carbonitrile
100 MG
29,39 €
250 MG
36,74 €
1 G
61,24 €
Réf. du fournisseur: H42481-100MG
29,39 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
29,39 €
250 MG
36,74 €
1 G
61,24 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.13
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: H42481-100MG
29,39 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-hydroxy-2-methyl-5-pyrimidinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H5N3O/c1-4-8-3-5(2-7)6(10)9-4/h3H,1H3,(H,8,9,10)
Clé InChI
GSPKYRXUBCRKIF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/42481.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/42481.html