Principaux documents
SY3H3D67E649
Synthonix Corporation
4-(3-Formylphenoxy)benzonitrile
1 G
19,60 €
5 G
36,74 €
10 G
48,99 €
Réf. du fournisseur: F58056-1G
19,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
19,60 €
5 G
36,74 €
10 G
48,99 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.23
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: F58056-1G
19,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(3-formylphenoxy)benzonitrile
Inchi Code
1S/C14H9NO2/c15-9-11-4-6-13(7-5-11)17-14-3-1-2-12(8-14)10-16/h1-8,10H
Clé InChI
ZNFFJDNCDHKHEJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light-yellow to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/58056.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/58056.html