Principaux documents
SY3H3D67E49A
Synthonix Corporation
4-Fluoro-2-methylbenzo[d]oxazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.14
Numéro MDL:
Iupac Name
4-fluoro-2-methylbenzo[d]oxazole
Inchi Code
1S/C8H6FNO/c1-5-10-8-6(9)3-2-4-7(8)11-5/h2-4H,1H3
Clé InChI
XGJVKAJFMHDNEM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://synthonix.com/48104.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/48104.html