Principaux documents
SY3H3D67E427
Synthonix Corporation
(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.17
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-fluoro-4-methoxybenzylamine
Inchi Code
1S/C8H10FNO/c1-11-8-3-2-6(5-10)4-7(8)9/h2-4H,5,10H2,1H3
Clé InChI
AZHAJNNLBSKSOB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
https://synthonix.com/46816.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/46816.html