Principaux documents
SY3H3D67E418
Synthonix Corporation
(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride
100 MG
176,35 €
250 MG
188,60 €
1 G
194,72 €
Réf. du fournisseur: F46569-100MG
176,35 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
176,35 €
250 MG
188,60 €
1 G
194,72 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.62
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: F46569-100MG
176,35 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(2-fluoro-4-methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9FN2O.ClH/c1-11-5-2-3-7(10-9)6(8)4-5;/h2-4,10H,9H2,1H3;1H
Clé InChI
IRCLVUNYLCCMEX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/46569.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/46569.html