Principaux documents
SY3H3D67E3DB
Synthonix Corporation
4-Fluoro-2-methyl-6-nitroaniline
1 G
23,27 €
5 G
24,50 €
10 G
48,99 €
Réf. du fournisseur: F45667-1G
23,27 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
23,27 €
5 G
24,50 €
10 G
48,99 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.14
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: F45667-1G
23,27 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-fluoro-2-methyl-6-nitroaniline
Inchi Code
1S/C7H7FN2O2/c1-4-2-5(8)3-6(7(4)9)10(11)12/h2-3H,9H2,1H3
Clé InChI
RQJZBCXRJPJGGV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/45667.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/45667.html